Learn More
Wesbart™ Single Platform Test Tube Rack
Código de producto. 16458455
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (18 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
16458455 Tubos (18 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 16458455
Marca: Wesbart™ SP2412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Wesbart™ Single Platform Test Tube Racks are ideal for storing short, flat-bottomed test tubes in a freezer or on the bench
  • Designed for use in a horizontal cold store or to be free standing on the bench
  • Labels can be fitted to racks for easy identification
  • Different size test tubes racks are available to suit various needs
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Natural
Admite Tubos (18 mm)
Material Aluminum
Posiciones 12
Para utilizar con (equipo) Upright Freezers
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 180 x 35 mm
Tipo de producto Single Platform Test Tube Rack
matriz, red, conjunto 2 x 6