Learn More
Biochrom Portaceldas individual Coloque el blanco en el portaceldas y mídalo, coloque una muestra en el portaceldas y mida la muestra.{12*}
Click to view available options
Tipo:
Soporte de celdas de 1 posición
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Portacubetas para una cubeta
- Trayectoria óptica de 10 a 50 mm
- Accesorio para el espectrofotómetro Ultrospec 2100 Pro
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300 |
| Descripción | Portacubetas para un cubeta |
| Tipo | Soporte de celdas de 1 posición |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro Ultrospec 2100 Pro |
| Trayectoria óptica | Entre 10 y 50 mm |
| Forma | Round |