missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIN3A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SIN3A |
|---|---|
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16803384
|
Proteintech
14638-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16893374
|
Proteintech
14638-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mammalian Sin3 (mSin3) is a 150 kDa protein closely related to the yeast SIN3 repressor protein involved in the transcriptional repression of many genes. There are two mammalian isoforms, mSin3A and mSin3B. Containing 4 paired amphipathic helix domains (PAH domains), mSin3A and mSin3B have been shown to directly interact with several other transcriptional repressor proteins including HDAC1, HDAC2, RbAp46, the methyl CpG binding protein MeCP2, the Mad/Max heterodimer, and the corepressors silencing mediator of retinoic acid & thyroid hormone receptor (SMRT) and nuclear receptor corepressor (N-CoR).Especificaciones
| SIN3A | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q60520, Q96ST3 | |
| 20466, 25942, 363067 | |
| SIN3A Fusion Protein Ag6219 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SIN3A |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0700, SIN3A | |
| Sin3a | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto