missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Mammalian Sin3 (mSin3) is a 150 kDa protein closely related to the yeast SIN3 repressor protein involved in the transcriptional repression of many genes. There are two mammalian isoforms, mSin3A and mSin3B. Containing 4 paired amphipathic helix domains (PAH domains), mSin3A and mSin3B have been shown to directly interact with several other transcriptional repressor proteins including HDAC1, HDAC2, RbAp46, the methyl CpG binding protein MeCP2, the Mad/Max heterodimer, and the corepressors silencing mediator of retinoic acid & thyroid hormone receptor (SMRT) and nuclear receptor corepressor (N-CoR).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SIN3A |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | SIN3A |
| N.º de referencia del gen | Q60520, Q96ST3 |
| Alias de gen | KIAA0700, SIN3A |
| Símbolos de los genes | Sin3a |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?