Learn More
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de tejido Swingsette™
Los casetes de plástico desechables contienen muestras de tejido durante el procesamiento, la inclusión y el almacenamiento
en la oferta
Descripción
Moldeados a partir de un polímero especial de alta densidad, los casetes mantienen las muestras sumergidas en líquido de forma segura y son totalmente resistentes a la acción química de los disolventes histológicos,
- La bisagra especial mantiene la base y la cubierta juntas, lo que permite que los casetes se abran y se cierren repetidamente
- La cubierta se puede quitar y volver a colocar fácilmente sin peligro de pérdida de muestras
- Las ranuras de flujo eficientes maximizan el intercambio de fluidos y garantizan un drenaje adecuado