Learn More
Simport™ Scientific The UniRack™ Jr. Tube Racks
Accommodates all types of screw cap microtubes, or PCR and microcentrifuge tubes with the rack is flipped over
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Para utilizar con (equipo) | Viales criogénicos y tubos de PCR o microcentrífuga |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 25 o 16 |
Descripción
- Holds up to 25 polyprolylene or polystyrene tubes of 10 x 75mm or 12 x 75mm dimension
- Accommodate all types of screw cap microtubes from 0.5 to 2mL
- Can store 16 PCR or microcentrifuge tubes of 0.2 to 0.5mL after flipping
Información de órdenes
Handles and anchor pins not included
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Viales criogénicos y tubos de PCR o microcentrífuga | |
| Polipropileno | |
| 25 o 16 |