Learn More
Simport™ Scientific Microtubos T332 Micrewtube™
Graduated tubes with markup area for easy identification
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
|---|---|
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estériles |
| Incluye | Junta tórica y anilla de sujeción acoplada |
Descripción
- Washer seal secured in the top of the cap
- Ensures a positive leakproof seal, time after time
- Caps are supplied with attachment loops in order to prevent mix-up and contamination
- Used for cryogenic work\
- Withstand temperatures from -196°C to +121°C.
Especificaciones
| Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
| Polipropileno | |
| Estériles | |
| Junta tórica y anilla de sujeción acoplada |