Learn More
Simport™ Scientific Sistema de almacenamiento SlideFile™
El método más práctico, organizado y versátil de almacenamiento de portaobjetos de microscopio de 75 × 25 mm o de 3 × 1 pulg.
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 9.64 in. |
|---|---|
| Fondo (métrico) | 245 mm |
| El dispositivo tiene | 400 |
| Altura (imperial) | 3.38 in. |
| Altura (métrico) | 86 mm |
Descripción
- Admite hasta 400 portaobjetos de microscopio por unidad (con ranuras retiradas)
- Almacena portaobjetos de microscopio de 75 × 25 mm o 3 × 1 pulg
- 82 de An × 245 de L × 86de Al
- 1720 cm3 (105 pulgadas cúbicas)
- Resistente a impactos
- Apilable
- Cubierta con bisagra tintada
- Base disponible en diferentes colores para ayudar en la clasificación de portaobjetos
- Todos los portaobjetos se almacenan verticalmente para una fácil inserción y extracción
- Permite la lectura de códigos de barras sin tener que retirar los portaobjetos de la caja
- No esterilizable en autoclave
Especificaciones
| 9.64 in. | |
| 400 | |
| 86 mm | |
| 3.22 in. |
| 245 mm | |
| 3.38 in. | |
| Slide box, removable tray | |
| 82 mm |