Learn More
Simport™ Scientific Recipientes para muestras a prueba de manipulaciones SecurTainer™ II
A prueba de manipulaciones, para una protección óptima de las muestras
Descripción
Con este proceso nuevo, sencillo y a prueba de manipulaciones, no hay pestañas de bloqueo de las que tirar. Simplemente enrosque el tapón en el recipiente hasta que se oiga un clic, que indica que el anillo de sellado de plástico está firmemente asentado y bloqueado sobre las roscas del contenedor. Cuando se retira el tapón roscado, el anillo se separa del tapón, mostrando claramente que el contenedor estaba abierto.
- Diseñado para recoger y almacenar muestras
- Seguro de usar incluso en condiciones adversas
- Los recipientes son exclusivamente apilables; resistentes a roturas
- Fabricado con polipropileno virgen de alta claridad; el tapón es de polietileno
- Disponible en diversos tamaños de 20 a 120 ml.
- No estériles; envases y tapones envasados por separado en bolsas de 100; cinco bolsas por caja
Especificaciones
| No estéril | |
| Polipropileno |