Learn More
Simport™ Scientific Sample Tubes with External Threads without Caps- Ungraduated
Smooth and uniform inner surface with reduced risk of contamination
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Made of polypropylene
  • Can be autoclaved at upto 121°C in upright position with caps loosened
  • Height of tube is with cap
  • Available in choice of self standing or with round bottom
  • Caps sold separately
  • Round bottom tubes can be can be centrifuged up to 17,000g
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Tapón de rosca
No estéril
Rosca externa
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
Almacenamiento y transporte de materiales biológicos