Learn More
Simport™ Scientific Sample Tubes with External Threads - Graduated
With white marking area
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno |
|---|---|
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
Descripción
- Made of polypropylene
- Smooth and uniform inner surface with reduced risk of contamination
- Can be autoclaved at upto 121°C in upright position with caps loosened
- Height of tube is with cap
- Available in choice of self standing or with round bottom
- Caps sold separately
- Round bottom tubes can be can be centrifuged up to 17,000g
Especificaciones
| Polietileno | |
| Tapón de rosca | |
| No estéril | |
| Con rosca externa, graduaciones y área de escritura blanca |
| Esterilizable en autoclave | |
| Polipropileno | |
| Almacenamiento y transporte de materiales biológicos |