Learn More
Simport™ Scientific Moldes de base desechables
Lo bastante baratos como para desecharlos tras su uso, pero lo suficientemente resistentes como para poder usarse de nuevo
Especificaciones
| Tipo de producto | Molde |
|---|---|
| Material | PVC |
| Fondo (métrico) | 0,5cm |
| Fondo (imperial) | 0,196 in |
| Desechables | Sí |
Descripción
- El material de plástico especialmente formulado ofrece un excelente intercambio térmico
- Acabado de interior suave y esquinas redondeadas para facilitar la extracción de la muestra
Especificaciones
| Molde | |
| 0,5cm | |
| Sí | |
| 1000/caja |
| PVC | |
| 0,196 in | |
| Se puede utilizar con los mismos estilos y tipos de casetes y anillo de inclusión; proporciona un intercambio térmico excelente |