Learn More
Simport™ Scientific Embudos CytoSep™para centrífugas Shandon™ Cytospin4™
Para usarse con centrífugas Shandon Cytospin 4 de Thermo Scientific™.
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Citocentrífuga Shandon Cytospin™ 4 |
|---|
Descripción
- Todas las cámaras de muestras desechables de plástico no necesitan pinzas metálicas
- Disponible con o sin tarjeta de filtro preconectada
Especificaciones
| Citocentrífuga Shandon Cytospin™ 4 |