Learn More
Simport™ Scientific Amplitube™ PCR Reaction Strips
Made of polypropylene. Simport™ Scientific AMPLITUDE™ PCR Reaction Strips are manufactured under the most stringent conditions to attain the highest quality standards.
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
|---|---|
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Se ajusta a la separación estándar de los pocillos y también se puede utilizar con pipetas manuales de 8 canales |
| Material | Polipropileno |
Descripción
- Available with either flat (needle pierceable) or dome-topped individually attached hinged caps
- Hinged caps have integral seal that prevents contamination of lid surface
- Ultra-thin sidewalls and bottoms for more uniform and efficient temperature transfers
- Positive sealing fully protects contents from evaporation during thermal cycle
- Strip fits standard well spacing and can also be used with 8-channel hand-held pipettors
- Easily opened and closed with one hand
- Autoclavable
- Choice of colorless and four non-cytotoxic and non-metallic colors
- Packed in tamper-proof resealable bags
Especificaciones
| 0,2 ml | |
| No estéril | |
| Polipropileno |
| Esterilizable en autoclave | |
| Se ajusta a la separación estándar de los pocillos y también se puede utilizar con pipetas manuales de 8 canales | |
| 125/pack |