Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastics Packages
Código de producto. p-7246648 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
17153179 Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips) cada uno
17163179 Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) cada uno
2 options
Código de producto. 17153179
Marca: Applied Biosystems™ A41192
El termociclador Applied Biosystems SimpliAmp es un termociclador fácil de usar, compacto y preciso diseñado para adaptarse al flujo de trabajo de PCR esencial de cualquier laboratorio.
The Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler is an easy-to use, compact, and accurate thermal cycler designed to fit every lab’s essential PCR workflow. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex temperature control technology enable simple, accurate optimization. And now you can access your SimpliAmp cycler with Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
  • Tira de ocho tubos con tapas ópticas acopladas que se abren y cierran de manera independiente para evitar la contaminación y la evaporación
  • Tapas en ángulo que proporcionan un posicionamiento eficaz de la tira de tubos en gradillas y bloques de termociclador
  • Etiquetado grabado con letras de la A a la H en tubos individuales que es visible cuando los tapones están abiertos o cerrados
  • Lengüetas de extremo dobles para permitir un etiquetado correcto y una cómoda manipulación
  • Marcadores de medición de 20 μl graduados en cada tubo para la verificación visual del volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Contenido y almacenamiento • Termociclador SimpliAmpde
• 1 juego de tiras de ocho tubos MicroAmp con tapones abovedados acoplados, 0,2 ml (125 tiras)
Compatibilidad de alto rendimiento Protocolos manuales
Para utilizar con (equipo) GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700,™ termociclador Veriti, termociclador 2720
Uniformidad térmica < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C)
Dimensiones 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in)
Capacidad 96 pocillos, 0,2 ml
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8 pulg)
Tipo de producto Termociclador
Garantía Garantía limitada
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Interfaz de usuario USB, Wi-Fi, Ethernet
Vataje 600 W
Velocidad de rampa máxima 4 °C/s (bloque), 3 °C/s (muestra)
N.º de programas > 1000 protocolos
Descripción Includes MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps, 0.2 mL (125 strips)
Cantidad 1 package
Peso 8,5 kg (18,3 lb.)
Configuraciones de bloques 96 pocillos, bloque VeriFlex de 3 zonas