Learn More
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser
Código de producto. 15610925
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15610925 1 mL cada uno
15620925 5 mL cada uno
15630925 10 mL cada uno
3 options
Código de producto. 15610925
Marca: Vitlab™ 1622502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser is designed to be practically universally applicable and can be used with many organic and inorganic solutions.
  • Dispensador de parte superior de frasco con volumen fijo
  • El émbolo de desplazamiento directo con la ancha junta de PFA evita la acumulación de cristalización
  • Tapón de ventilación atornillable para facilitar la conexión de un tubo de secado
  • La válvula de descarga atornillable está equipada con una bombilla de seguridad adicional y cierra el canal de dosificación en caso de que el tubo de dispensación no esté instalado, de modo que no pueda escapar ningún medio
  • Equipado con un pistón de desplazamiento positivo y un fluoroplástico (PFA) lengüeta de sellado en la pared del cilindro
  • El volumen nominal de 1 a 10 ml incluye adaptadores GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (longitud de 125 a 240 mm)
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 mL