Learn More
VITLAB™ Dispensador Simplex™
Descripción
Volumen de 0,25 a 100mL
• Excelente resistencia química
• Materiales en contacto con el líquido
• Excelente resistencia química
• Materiales en contacto con el líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ≤ ± 0,5 % |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Certificaciones/conformidad | Con marca DIN EN 285, DE-M |
| Volumen (métrico) | De 5 a 50 ml |