Descripción
Utilice disolventes para sililación Thermo Scientific™ especialmente fabricados y envasados para satisfacer las necesidades concretas de sililación sensibles y otras reacciones de derivación sensibles. Se purifican, secan y envasan en nitrógeno en prácticos viales de almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ y se suministran con septos de elastómero para permitir el acceso inmediato a la muestra sin exposición a la humedad y el oxígeno. Utilice disolventes polares (acetonitrilo, dimetilformamida, dimetilsulfóxido, piridina, tetrahirdrofurano) para facilitar las reacciones; se pueden utilizar disolventes orgánicos no polares, pero no se acelerará la velocidad de reacción.
Evite el agua o el alcohol, ya que reaccionan con los reactivos de TMS con el hidrógeno activo.
Evite las cetonas enolizables.
Utilice dimetilformamida para esteroides y otras moléculas de gran tamaño.
Utilice dimetilsulfóxido para preparar derivados de TMS de alcoholes terciarios y algunos compuestos con baja solubilidad en otros disolventes para sililación.
La piridina es un excelente disolvente y medio de reacción para reacciones de MS y es un aceptador de HCI en las reacciones en las que intervienen organoclorosilanos.
Otros disolventes que suelen utilizarse son el tetrahidrofurano y el acetonitrilo.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | GC |
| Riesgos | Inflamable, nocivo, irritante |
| Descripción del artículo | Tetrahidrofurano (THF); 50 mL |
| Componentes estándar | Tetrahidrofurano |
| Concentración estándar | Del 98 al 100% |
| Almacenamiento | Temperatura ambiente |