Learn More
Greiner Bio-One Sellador adhesivo SILVERSEAL™
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Recubierto con adhesivo de acrilato.
- Perforable
- Resistentes a la temperatura de -80 °C a +110 °C
- Permanece plana cuando se retira del papel; se aplica fácilmente a todos los tipos de microplaca.
- La doble perforación permite cortar el sellador adhesivo proyectado y mejora el apilamiento de las microplacas selladas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Material | Lámina de aluminio, pegamento adhesivo de acrilato, revestimiento de papel recubierto de polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100 |
| Dimensiones (L x An) | 141,3 x 79,4 mm |
| Tipo de producto | Cierre hermético |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |
| Perforable | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | - 80 °C a + 110°C |
| Plate Compatibility | Microplaca |