Learn More
Alambre de plata, 2,0 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 cm
250 cm
1000 cm
Tamaño de la unidad:
1000 cm
250 cm
50 cm
11301279 50 cm 50 cm
11391269 250 cm 250 cm
11381269 1000 cm 1000 cm
3 options
Código de producto. 11301279
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011435.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 50 cm
Olor Characteristic
Peso ≈32.94g/m
Formulario Alambre, ≈32,94g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%