Learn More
Alambre de plata, 0,127 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
5 metros
11326517 5 m 5 metros
11316517 25 m 25 metros
11336517 100 m 100 metros
3 options
Código de producto. 11326517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000303.G5
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 0,13 g/m; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Nombre de nota Annealed
Densidad 10.5g/cm3
Cantidad 5 m
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%, metal basis
Formulario Alambre, ≈0,13 g/m; templado: suave