Learn More
Alambre de plata, 0,05 mm de diámetro, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 50 m
5 m
50 m
Tamaño de la unidad:
5 metros
50 mm
paquete de 2
11325879 50 m 50 mm
11307127 5 m 5 metros
11397117 2 x 50 m paquete de 2
3 options
Código de producto. 11325879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011467.H2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver wire
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) dia.
Cantidad 50 m
Olor Characteristic
Peso ≈0.02g/m
Formulario Alambre, ≈0,02g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion