Learn More
Adhesivo conductor de dos partes de plata, EXP. Resina y endurecedor XX/XX, Thermo Scientific Chemicals
Un epoxi conductivo que se une bien al metal, la cerámica, plásticos, vidrio y grafito
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 012942.09
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11352028
  • 220.00€ / 10 g
Descripción
A conductive epoxy which bonds well to metal, ceramics, plastics, glass and graphite
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Vida útil limitada, 60 días después del envío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Silver two part conductive adhesive
EXP. x X/XX Resin and Hardener
MFCD00003397
10 g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX25K060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog Number012942.03,012942.22,012942.09
Número de loteS27K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog Number012942.03,012942.22,012942.09
Número de loteZ14I016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Catalog Number012942.03,012942.14,012942.22,013990.A3,013990.36,012942.09
Número de loteR02I049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog Number012942.03,012942.14,012942.22,013990.A3,013990.36,012942.09
Número de loteZ23H041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012942.03,012942.14,012942.22,013990.A3,013990.36,012942.09
Promociones
Promociones
Título del producto
Adhesivo conductor de dos partes de plata, EXP. Resina y endurecedor XX/XX, Thermo Scientific Chemicals > 10 g