Learn More
Tubos de plata, 6,35 mm de diámetro exterior, 5,84 mm de diámetro interior, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
4 x 50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
paquete de 4
11317837 10 cm 10 cm
11397827 50 cm 50 cm
11307837 4 x 50 cm paquete de 4
3 options
Código de producto. 11317837
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014252.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver tubing
Nombre de nota OD: 6.35mm (0.25 in.) ID: 5.84mm (0.230 in.), Temper: as drawn
Cantidad 10 cm
Olor Characteristic
Peso ≈5.1g/10cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%