Learn More
Sulfato de plata, ACS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11351239 25 g 25 g
11361239 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11351239
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011417.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-26-5 | Ag2H2O4S | 313.81 g/mol
Silver(I) sulfate is employed in silver plating, and in electrolysis. It is a useful non-staining substitute to silver nitrate. Silver sulfate/iodine is an excellent iodination reagent for alkyl, alkoxybenzenes, aromatic amines and uridines. It is used in batteries; its pharmaceitucal composition is used as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-26-5
Fórmula molecular Ag2H2O4S
Peso molecular (g/mol) 313.81
Número MDL MFCD00003407
Clave InChI YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
PubChem CID 159865
Nombre IUPAC diplata;sulfato
SMILES [Ag+].[Ag+].OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1085°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Silver sulfate
Punto de fusión 657°C
Nombre de nota For AAS analysis
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in HNO3,ammonia and conc. H2SO4.
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.8
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 5.45 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.