Learn More
Bolo de plata, 6,35 mm de diámetro x 12,7 mm de longitud, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350178
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
11350178 1 Slug cada uno
11370178 5 Slugs paquete de 5
11360178 25 Slugs paquete de 25
3 options
Código de producto. 11350178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042921.QI
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Cantidad 1 Slug
Olor Characteristic
Peso ≈4.2g/slug
Formulario ≈4,2 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%