Learn More
Varilla de plata, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356578 10 cm 10 cm
11376578 2 cm 2 cm
11366578 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012188.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver rod
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 10 cm
Olor Characteristic
Peso ≈3.32g/cm
Formulario Varilla, ≈3,32 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%