Learn More
Polvo de plata, malla - 120 + 325, atomizado, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver powder |
| Cantidad | 25 g |
| Tamaño de malla | −120+325 Mesh |
| Olor | Characteristic |
| Tamaño de partículas | up to 10% variance on size |
| Formulario | polvo atomizado, hasta 10 % de variación en tamaño |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3077 |
| Porcentaje de pureza | 99% |