Learn More
Placa de plata, 3,175 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 cm
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11306758 5 x 5 cm cada uno
11396748 10 x 10 cm cada uno
2 options
Código de producto. 11306758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013420.VD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver plate
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) thick
Cantidad 5 x 5 cm
Olor Characteristic
Peso ≈83.3g/5x5cm
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%