Learn More
Plata, solución estándar plasmática, Specpure™, Ag 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11362358 50 mL 50 ml
11352358 100 mL 100 ml
11420450 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11362358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014418.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00003397
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver plasma standard solution
Nombre de nota Ag 10000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Ag in 5% HNO3
Número UN UN3264
Cantidad 50 mL
Grado Specpure