Learn More
Perclorato de plata, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Description
Silver perchlorate is used as a catalyst in organic chemistry. It is an effective reagent for replacing halides ligands with perchlorate. It is also used in the manufacturing of explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Silver perchlorate |
| Punto de fusión | 485°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water and many organic solvents (benzene,toluene,pyridine)Soluble in water,benzene and toluene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.32 |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
| Aspecto | White crystals |
| Densidad | 2.806 g/cm3 at 20°C |
Safety and Handling
- silver perchlorate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- MIXTURE LIST-Contém: Perchloric acid, silver(1+) salt