missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach™ Titulador de nitrato de plata para determinación de cloro, 0,0493N

Código de producto. 12032672
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
12032672 100 mL cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12032672

Marca: Hach™ 2349832

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la determinación de cloro mediante valoración de recuento de gotas. El titulador nitrato de plata de Hach™ para la determinación de cloruro, 0,0493N, se envasa en un frasco cuentagotas de 100 ml con marcas.

Especificaciones

Color Incolora
Intervalo de pH 3,5
Formato Líquido
Envase Frasco cuentagotas marcado
Cantidad 100 mL
Método de prueba Valoración de recuento de gotas
Tipo Cloruro
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.