Learn More
Solución de nitrato de sodio 0,1 M (0,1 N), concentrado estándar NIST lista para usar en análisis volumétricos, Fisher Chemical
Código de producto. 10745911 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
Tamaño de la unidad:
1 AMP
10745911 1 Ampule 1 AMP
1 options
Código de producto. 10745911 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7330C/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Sinónimo cáustico lunar, sal de nitrato de plata i, nitrato de plata i, nitrato de plata, mononitrato de plata, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol, silvernitrate
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC plata;nitrato
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Envase Ampolla
pH De 5.4 a 6.4
Cantidad 1 Ampule
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver (I) nitrate solution 0.1M (0.1N) volumetric analysis Concentrated Volumetric Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Silver nitrate