Learn More
Silver nitrate solution, Volumetric, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15665020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
15665020 6 x 1 L paquete de 6
15655020 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15665020
Marca: Honeywell-Fluka 353776X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,0282 M de AgNO3 (1 ml = 1 mg de Cl)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8 , 7732-18-5
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Silver nitrate solution
Nombre de nota Volumetric, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
% mín. CAS 99.0000%
% máx. CAS 100.0000%, <1.0000%
Cantidad 6 x 1 L
Fórmula lineal AgNO3
Nombre IUPAC plata;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.000 g/cm3