missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrato de plata, 0,01 M, en Propanol-2, Chem-Lab

Código de producto. 11993313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad unitSize
11993313 1 L 1 litro
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11993313

Marca: Chem-Lab CL05.2640.1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñado para su uso en titulaciones con TMAR de laboratorio. El nitrato de plata, 0,01 M, en Propanol-2, Chem-Lab tiene una concentración con 1,6987 g de AgNO3 por 1 l de C3H8O. Se utiliza como titulador en análisis volumétricos y en la determinación de cloruro.

Especificaciones

CAS 7761-88-8, 67-63-0
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular AgNO3
Número MDL MFCD00003414
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC nitrato de plata(1+)
Peso molecular (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.10g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,6987 g de AgNO3 por 1 l de C3H8O.
Densidad 0,78g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Plata nitrato 0.01 mol/l en Propanol-2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: silver nitrate, propan-2-ol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.