Learn More
Nitrato de plata, 99,85%, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2,5 KG
25 g
5 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503951 5 g Frasco de vidrio 5 g
10449900 25 g Frasco de vidrio 25 g
10164260 100 g Frasco de vidrio 100 g
10684892 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11974341 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
5 options
Código de producto. 10503951
Marca: Thermo Scientific Acros 197680050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7761-88-8
Fórmula molecular AgNO3
Peso molecular (g/mol) 169.87
Número MDL MFCD00003414
Clave InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85%
Fórmula lineal AgNO3
Índice Merck 15, 8657
Nombre IUPAC plata;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza ≥99.80%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.1% (1g, 70°C, 2 hrs) max.
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >444°C