Learn More
Nanopartículas de plata, 60 nm, 0,02 mg/ml, suministradas en 2 mM de citrato de sodio, absorción 430 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425835
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425835 25 mL 25 ml
15435835 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67208.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Las aplicaciones de nanopartículas de plata incluyen diagnóstico molecular y dispositivos fotónicos, que aprovechan las novedosas propiedades ópticas de estos nanomateriales. Una aplicación cada vez más común es el uso de nanopartículas de plata para revestimientos antimicrobianos, y muchos textiles, teclados, apósitos para heridas y dispositivos biomédicos ahora contienen nanopartículas de plata que liberan continuamente un bajo nivel de iones de plata para proporcionar protección contra bacterias.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
SPR máximo: De 425 a 450 nm. 1,7E+10 nanopartículas/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nanoparticles
Color Amarillo
Nombre de nota 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 430nm absorption
Cantidad 25 mL
Olor Odorless
Tamaño de partículas 60nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido
Información de solubilidad Fully miscible in water.