Learn More
Nanopartículas de plata, 100 nm, 0,02 mg/ml, suministradas en 2 mM de citrato de sodio, absorción 490 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
15414525 25 mL 25 ml
15424525 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15414525
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67099.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
An alternative to gold nanoparticles due to lower absorption maximum in the 400-500nm range. Readily binds proteins and other ligands for conjugate and sensor development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Una alternativa a las nanopartículas de oro debido a la menor absorción máxima en el rango 400-500 nm
  • Une fácilmente proteínas y otros ligandos para conjugado y desarrollo de sensores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver nanoparticles
Color Amarillo
Nombre de nota 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 490nm absorption
Cantidad 25 mL
Olor Odorless
Tamaño de partículas 100nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido