Descripción
- Los kits de pruebas integrales detectan los contaminantes más comunes del agua.
- Compare sus resultados con los niveles recomendados por la EPA.
- Los kits de análisis de agua rápidos y fáciles de usar detectan contaminantes peligrosos en el agua potable de pozo municipal y privada.
- Los kits de pruebas de agua potable indican la presencia de bacterias, pesticidas y plomo.
- Los kits también incluyen lecturas de nitrato (de 0 a 50 ppm), nitrito (de 0 a 10 ppm), cloro total (de 0 a 10 ppm), pH (de 6 a 10) y dureza del agua (de 0 a 425 ppm).
- Los kits de pruebas de aguas de pozo incluyen pruebas para los contaminantes que se encuentran comúnmente en aguas de pozos privados: hierro y cobre (de 0 a 5 ppm).
- Pida los kits independientes de bacterias, pesticidas y plomo si precisa pruebas menos exhaustivas.
- Todos los kits son para un solo uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | 6 to 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Detecting most common water contaminants. |
| Nº de pruebas | 1/kit |
| Método de prueba | Tiras reactivas |
| Tipo | Kit de pruebas de agua potable |