Learn More
Óxido de plata(II), 85,5-88,0 % Ag, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-41694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10791861 10 g Frasco de vidrio 10 g
10490671 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10791861
Marca: Thermo Scientific Acros 207850100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1301-96-8
Fórmula molecular AgO
Peso molecular (g/mol) 123.87
Número MDL MFCD00044285
Clave InChI OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
Nombre IUPAC oxoplata
SMILES O=[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(II) oxide
Punto de fusión >100°C
Nombre de nota 85.5-88.0% Ag
Color Negro a gris
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Fórmula lineal AgO
Fieser 02,369; 04,431; 06,518; 07,322; 09,412; 10,352; 11,469
Índice Merck 15, 8661
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.87
Porcentaje de pureza 85.5 to 88% Ag
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.