Learn More
Hidrato de tetraborato de plata(I), 99 %
Código de producto. 15417847
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 15417847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H37954.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12271-95-3
Fórmula molecular Ag2B4O7
Peso molecular (g/mol) 370.97
Número MDL MFCD25372549
Clave InChI LVWPRJJXCJPIHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Disilver tetraborate hydrate; Boron silver oxide hydrate
Nombre IUPAC disilver(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(olate)
SMILES [Ag+].[Ag+].[O-]B1OB2OB([O-])OB(O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) tetraborate hydrate
Cantidad 10 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.98 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%