Learn More
Escamas de plata, 90 % < 20 micrómetros, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
5 x 10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11327078 10 g 10 g
11337078 5 x 10 g 50 g
2 options
Código de producto. 11327078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014755.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Adecuado para la fabricación de preparaciones de metalización y cauchos de silicona conductivos
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver flake
Cantidad 10 g
Olor Characteristic
Tamaño de partículas 90% <20 Micron
Formulario Escamas
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Porcentaje de pureza 99.9%