Learn More
Recubrimiento conductivo de plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 g
Tamaño de la unidad:
15 g
15462077 15 g 15 g
1 options
Código de producto. 15462077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044937.10
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver conductive coating
Nombre de nota Sheet resistance 0.015 ohms/square in./mil (25μm)
Cantidad 15 g
Número MDL MFCD00003397
Número UN UN1133