Learn More
Cloruro de plata, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11374969 100 g 100 g
11384969 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11374969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087342.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Chapado en plata
Empleado en siembra en placa de plata. Se utiliza en lentes fotocrómicas debido a su característica de reducción reversible a metal de plata. Se utiliza como cátodo en baterías activadas por agua de mar. En electroquímica, el electrodo de cloruro de plata se utiliza para mediciones potenciométricas. Sirve como antídoto para la intoxicación por mercurio y elimina el mercurio del cuerpo. Se utiliza en la industria de fabricación de vidrio. Es útil en la producción de vendas, productos de cicatrización de heridas e lustre inglaze, productos desodorantes personales, así como para la conservación a largo plazo del agua potable en depósitos de agua; su composición farmacéutica se utiliza como agente antibacteriano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-90-6
Fórmula molecular AgCl
Peso molecular (g/mol) 143.32
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C
Nombre del producto químico o material Silver chloride
Punto de fusión 455°C
Color Blanco
Forma física Polvo grueso
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,8509
Información de solubilidad Practically insoluble in water; Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates; Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Índice de refracción 2.071
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 5.56 g/mL