Learn More
Grano de fundición de plata, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348498 100 g 100 g
11358498 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040511.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Jewelry, alloys, electrical contacts
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Aspecto Silver-colored grain
Cantidad 100 g
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Grano de fundición, 1,6-6,35 mm
Peso molecular (g/mol) 107.87