Learn More
Plata, flujo de soldadura fuerte, pasta blanca, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
113 g
454 g
Tamaño de la unidad:
113 g
454 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver, brazing flux |
| Nombre de nota | Active range: 540 to 980° |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 454 g |
| Número MDL | MFCD01868499 |