Learn More
Arsenato de plata, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11399738
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11399738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044228.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-44-6
Fórmula molecular Ag3AsO4
Peso molecular (g/mol) 462.522
Número MDL MFCD00046163
Clave InChI IMGNYAPMSDUASV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo silver arsenate, unii-798q5px67i, trisilver arsenate, silberarsenat, trisilver arsorate, 3ag.aso4, arsenic acid h3aso4 , trisilver 1+ salt, arsenic acid h3aso4 , silver 1+ salt 1:3, the arsenic acid h3aso4 ,silver 1+ salt 1:3
PubChem CID 166835
Nombre IUPAC triplata;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsano
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[Ag+].[Ag+].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver arsenate
Color Rojo
Forma física Polvo/masas
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.53
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Light sensitive