Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 78,5 mm |
| Product Type | Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner cónico |
| Diámetro interior (métrico) | 2,3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Finnigan 9001 y GCQ GC, y Trace 1300, 1310 |