Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
Código de producto. 12964041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25/paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12964041 1 unidad 1 PCS
11926985 25/paq. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12964041 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 09211101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
    Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 78,5 mm
Product Type Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner cónico
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Para utilizar con (equipo) Finnigan 9001 y GCQ GC, y Trace 1300, 1310