Description
Utilice los conectores de columna capilar Thermo Scientific™ SilTite para columnas de GC capilar de sílice fundida. Están revestidos de vidrio para lograr inercia y tienen una masa térmica baja.
Reparar columnas rotas
Specifications
Specifications
| Tipo | Conector de columna capilar |
| Descripción | 290 MU498 |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 0,1 y 0,25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columna capilar de sílice fundida |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.